包装
box of 50
サイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
TEM-FFT400CUUL | 4061842455423 |