Merck
TEM-FCF100NIUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Nickel Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
別名:
FORMVAR/CARBON SQUARE MESH - NI 100 MESH UA 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
サイズ
100 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Nickel Grid, 100 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)