Merck
TEM-CFT400CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 400 mesh, box of 50
別名:
CARBON THIN BAR SQUARE MESH - CU 400 MESH UL 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
サイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)