Merck
TEM-CF400NI50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
別名:
CARBON FILM 400 MESH NI 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
サイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TEM-CF400NI504061842454891