Merck
TEM-CF150AU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
別名:
CARBON FILM 150 MESH AU 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
包装
box of 50
サイズ
150 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 150 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)