包装
pack of 100 (per vial)
詳細
4 post copper lift-out grids specifically designed for in-situ lift-out. These grids include multiple indexed mounting locations, two with vertical bar attachment surfaces and two with "V" shaped alighment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts. 3mm diameter.
包装
Packaged in plastic vials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)