Merck
TEM-7435703
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Tomography Grid R14C2
pack of 25 ×
別名:
Carbon Film on Tomography Grid, 25pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
pack of 25 ×
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This 1.5mm square, 300 mesh grid is made from copper, supported by a carbon film, and is for use with Fischione tomography specimen holders. The size allows for further tilt in TEMs with small pole piece holes. An identification mark and the square shape give easy reference when rotated past 90°.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TEM-74357034061841757993