Merck
T12807
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
98%
別名:
‘T-Solvent’
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O3
CAS番号:
分子量:
186.25
Beilstein:
109779
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
InChI Key
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T12807-VAR:
T12807-BULK:
T12807-100G:
T12807-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)