About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H12B10O4
CAS番号:
分子量:
232.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
OC(=O)C12BBBBBBBBC(B1)(B2)C(O)=O
InChI
1S/C4H12B10O4/c15-1(16)3-5-4(6-3,2(17)18)8-10-12-14-13-11-9-7-3/h5-14H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
BREAAVUQZUTQDB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Synthonix製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
Jan Code
SYX00241-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SYX00241-1G | 4061825129136 |