solid
SMILES記法
OCC1CC(F)(F)C1
InChI
1S/C5H8F2O/c6-5(7)1-4(2-5)3-8/h4,8H,1-3H2
InChI Key
MDZKTVVUZBIKGI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Synthonix製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SYX00114-1G:
試験成績書(COA)