Merck
SYNM522403
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connection: left
別名:
Synthware M522403, vacuum manifold, gas manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
特徴
number of ports 3
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M522403
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at left hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)