ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
M164380
詳細
Synthware™ solvent transfer manifold is used for purifying and transferring solvents under inert conditions. It is supplied with a high vacuum valve featuring a PTFE O-ring at the tip and a PTFE wiper to protect the Viton® O-ring on the shaft.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)