ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
K161922
関連するカテゴリー
詳細
Synthware™ organic chemistry kit is designed for use in college organic chemistry teaching courses. Kit includes 1 each of the following material:
Claisen adapter
Distillation adapter, 75° Angle
Vacuum take-off adapter
Inlet/Thermometer Adapter
West Condenser, 190mm Jacket Length
Distillation Column, 200mm Jacket Length
Round Bottom Flask, 25mL
Round Bottom Flask, 50mL
Round Bottom Flask, 100mL
Round Bottom Flask, 250mL
Round Bottom Flask, 500mL
Separatory Funnel, 125mL
Glass Pennyhead Stopper
Bleed Tube
Claisen adapter
Distillation adapter, 75° Angle
Vacuum take-off adapter
Inlet/Thermometer Adapter
West Condenser, 190mm Jacket Length
Distillation Column, 200mm Jacket Length
Round Bottom Flask, 25mL
Round Bottom Flask, 50mL
Round Bottom Flask, 100mL
Round Bottom Flask, 250mL
Round Bottom Flask, 500mL
Separatory Funnel, 125mL
Glass Pennyhead Stopper
Bleed Tube
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)