ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F752450M
ディスク直径
24 mm
プレート外径
50 mm
ポアサイズ
10-15 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
O.D. of disc is 24 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)