Merck
SYNF644125
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
別名:
Synthware F644125, Addition funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F644125
キャパシティ
125 mL
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)