Merck
SYNF614125
Synthware pressure equalizing addition funnel with metering stopcock
125 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F614125, dropping funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F614125
キャパシティ
125 mL
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With PTFE adjustable bore metering plug. Turning the adjustment knob allows flow rate to be controlled from full flow to drop wise. The metering plug completely solves the problems of sudden overflow or non-flow during addition of reagents.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)