Merck
SYNF341110
Synthware two neck pear shaped flask
10 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F341110, 2-neck pear shape flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
pear-shaped
two-neck (angled side neck)
ジョイント
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F341110
キャパシティ
10 mL
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pear shape with joints. Heavy wall design.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)