Merck
SYNF191450
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 14/20, top diam. 50 mm
別名:
Synthware F191450, glass powder funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F191450
上部直径
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)