Merck
SYNF164250
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F164250, 2-neck reaction flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F164250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)