Merck
SYNF144250
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F144250, round bottom flask with side arm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F144250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)