Merck
SYNC384630
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
別名:
Synthware C384630, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS35/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C384630
テクニック
HPLC: suitable
内径 × L
40.0 mm × 305 mm
キャパシティ
100 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 35/20 spherical joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)