Merck
SYNC363225
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 26.0 mm, L 254 mm
別名:
Synthware C363225, glass chromatograpy column′
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C363225
内径
26.0 mm
L
254 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)