Merck
SYNA872440
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A872440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.