Merck
SYNA792434
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 34/45
別名:
Synthware A792434, glass bushing adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS34/45
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A792434
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)