Merck
SYNA602924
Synthware modified anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A602924, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A602924
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With two 4 mm drain holes at the base of the inner tube to allow solvent to drain back into the evaporation flask.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)