Key Documents
SYNA282414
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A282414, bump trap, rotary evaporator adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A282414
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)