Merck
SYNA274100
Synthware anti-climb adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A274100, bump trap adapter, bump trap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A274100
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Trap provides expanded volume for reactions that have a tendency to foam excessively. The inner vapor tube is sealed to the top of the The inner vapor tube is sealed to the top of thetrap to prevent entry into the condenser.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNA274100-1EA4061832185200