Key Documents
SYNA272250
Synthware anti-climb adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A272250, rotary evaporator adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A272250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Trap provides expanded volume for reactions that have a tendency to foam excessively. The inner vapor tube is sealed to the top of the The inner vapor tube is sealed to the top of thetrap to prevent entry into the condenser.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)