Merck
SYNA111420
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A111420, distilling adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A111420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)