安全性情報
SM601001010
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
物質
alumina membrane
詳細
Pore geometry: trigonal arrangement
包装
pkg of 10 pieces
サイズ
10 mm × 10 mm
厚さ
100 μm
ポアサイズ
125 nm (interpore distance)
60 nm pore diameter
適合性
(Pore geometry: trigonal arrangement)
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SM601001010-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)