メーカー/製品名
SST304K
SciLabware
穴
4.0 mm , key
栓直径
18.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex stopcocks
- Supplied complete with plastic screw thread retaining device
- Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
- Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
特徴および利点
• PTFE stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device• PTFE keys are fully interchangeable• Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease• Keys have a 1:10 taper to accurately fit the relevant glass stopcock barrel
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)