Merck
SLWSSD104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 4.0 mm , key
別名:
Pyrex, SciLabware SSD104
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
glass key
メーカー/製品名
SSD104
SciLabware
4.0 mm , key
サイドアーム外径 × 厚み
10 mm × 1.5 mm
栓直径
14.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • A range of glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
  • Supplied complete with key retaining device
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)