Merck
SLWSSD102K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 1.5 mm , key
別名:
Pyrex, SciLabware SSD102K
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
SSD102K
SciLabware
1.5 mm , key
栓直径
12.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)