物質
glass key
メーカー/製品名
SSD102
SciLabware
穴
1.5 mm , key
サイドアーム外径 × 厚み
8 mm × 1.5 mm
栓直径
12.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- A range of glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
- Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
- Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
- Supplied complete with key retaining device
特徴および利点
• Comply with DIN 12541• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Glass stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device• Glass keys are fully interchangeable• Leakage rate meets the requirements of DIN 12540 i.e. 0.1mbar l/s-1• All side-arms are 100mm in length
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)