物質
PTFE key
特徴
graduations 0.10 mL
メーカー/製品名
492093
SciLabware
L
620 mL
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 385
- Graduations and inscriptions in blue enamel
- With funnel top to make filling easier and safer
- Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
- Manufactured from chemically resistance borosilicate glass
- Grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
- Facilitates accurate reading of meniscus
- exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)