Merck
SLW4506/80D
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
blue, thread 80 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 4506/80D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
blue
polypropylene
メーカー/製品名
4506/80D
SciLabware
スレッド
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)