Merck
SLW4506/32D
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
light blue, thread 32 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 4506/32D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
light blue
polypropylene
メーカー/製品名
4506/32D
SciLabware
スレッド
32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
特徴および利点
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 °C
  • Available in choice of 4 colours for easy identification of samples
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW4506/32D-10EA4061832442457