Merck
SLW4503/60
Pyrex® Culture tube caps with insert
thread size 60 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 4503/60
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
スレッドサイズ
60 mm
メーカー/製品名
4503/60
SciLabware
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
• PBT cap with PTFE faced cap liner• Withstands hot air sterilisation up to 180 °C• Autoclavable• Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
その他情報
Cap and insert only.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)