Merck
SLW443540
Pyrex® Addition funnel, graduated, pressure equalising, cylindrical with PTFE key
100 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 443540
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
ジョイント
joint core19/26
特徴
graduated
メーカー/製品名
443540
SciLabware
穴サイズ
1.5 mm
キャパシティ
100 mL
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • For use when liquids have to be added to systems under vacuum
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
  • Supplied with hollow glass stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)