Merck
SLW443060N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
1000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 443060N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
glass stopper (hollow)
ジョイント
joint stopper29/32
メーカー/製品名
443060N
SciLabware
キャパシティ
1000 mL
1000 mL
栓穴
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
特徴および利点
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface• With interchangeable PTFE stopcock key• Supplied with hollow glass stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)