Merck
SLW3775/02M
Pyrex® Chromatography column, plain, length 355 mm, stem O.D. 8 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 3775/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
3775/02M
SciLabware
L
355 mm , excluding stem
本体 外径
14 mm
ステムL
45 mm
ステム外径
8 mm
ポアサイズ
Grade 1 porosity
詳細
  • Simple and economical column - ideal for educational use
  • With chemically resistant glass sintered disc - porosity 1
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)