Merck
SLW3766/03
Pyrex® Filter funnel, Hirsch style with sintered glass disc
bowl size 14/23, porosity grade 3
別名:
Pyrex, SciLabware 3766/03
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
3766/03
SciLabware
ボウルのサイズ
14/23
ポアサイズ
grade 3 porosity
詳細
Named after the German chemist Robert Hirsch, these filter funnels are used for the vacuum filtration of very small volumes of precipitates.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW3766/03-1EA4061832441986