Merck
SLW3690/04M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3660
別名:
Pyrex, SciLabware 3690/04M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
3690/04M
SciLabware
H
68 mm , excluding step
オープンエリア内径
37 mm
ステムL
75 mm × 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW3690/04M-10EA4061832441696