Merck
SLW3690/02M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3650
別名:
Pyrex, SciLabware 3690/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
3690/02M
SciLabware
H
60 mm , excluding step
オープンエリア内径
30 mm
ステムL
75 mm × 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
特徴および利点
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask• It is necessary to use a rubber filter cone to secure the Gooch crucible into the adapter funnel
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)