Merck
SLW3660/08M
Pyrex® Gooch crucible
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 4
別名:
Pyrex, SciLabware 3660/08M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
3660/08M
SciLabware
ディスク直径
30 mm
ポアサイズ
grade 4 porosity
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)