物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
3650/08M
SciLabware
ディスク直径
20 mm
ポアサイズ
grade 4 porosity
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
- Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
- With integral glass sintered disc
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
特徴および利点
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Sintered glass filter discs comply with ISO 4793• Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C• Also suitable for ignition work up to 450°C (see safety notice below)
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)