Merck
SLW3590/02
Pyrex® Graduated Dropping funnel
with glass stopper, 100 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3590/02
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
glass stopper
white graduation
ジョイント
joint 19/26
特徴
graduations 2 mL
interchangeable glass key
メーカー/製品名
3590/02
SciLabware
キャパシティ
100 mL
100 mL
栓穴
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • With double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
  • Graduations in white enamel
  • With interchangeable glass key
  • Supplied with glass stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)