物質
glass stopper
white graduation
ジョイント
joint 19/26
特徴
graduations 1 mL
interchangeable glass key
メーカー/製品名
3590/01
SciLabware
キャパシティ
50 mL
50 mL
栓穴
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 4800, Type 4
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- With double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
- Graduations in white enamel
- With interchangeable glass key
- Supplied with glass stopper
特徴および利点
- Complies with ISO 4800 Type 4
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- With double graduated scale in white enamel printing showing approximate volume contained/dispensed
- With interchangeable PTFE stopcock key
- Supplied with both a polyethylene and glass stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)