Merck
SLW3460/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
graduated, conical base, 15 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3460/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical base
特徴
graduated
メーカー/製品名
3460/02M
SciLabware
ネック内径
17 mm
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Centrifuge tube with white enamel graduations
  • Graduated 0 - 3ml in 0.1ml divisions and 3 - 10ml in 0.5ml divisions
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Can be centrifuged up to 3000 RCF values
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.