物質
PTFE key
特徴
graduations 0.02 mL
メーカー/製品名
3295/22ASWC
SciLabware
L
820 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 385 and DIN 12700
- With automatic zero facility
- White enamel graduations
- 1.5mm bore PTFE key stopcock
- Burettes and accessories should be ordered separately
- Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Simple operation
- To fill burette apply a slight positive pressure to lower side-arm
- To set zero, release pressure to allow excess liquid to siphon back into the bottle
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)